Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Bromoacetophenone |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 48 °C til 52 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 255 °C |
| Flammepunkt | >100 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |