Learn More
4-Bromo-o-phenylendiamin, 97%
Product Code. 11451510
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11451510 100 g 100g
11431510 5 g 5g
11441510 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11451510 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26929.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Add to basket
CAS: 1575-37-7 | C6H7BrN2 | 187,04 g/mol
4-Bromo-o-phenylendiamin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromo-o-phenylendiamin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1575-37-7
Molekylær formel C6H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD02660622
InChI nøgle WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,2-benzenediamine, 4-bromo-1,2-diaminobenzene, 4-bromo-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-bromobenzene, 2-amino-4-bromoaniline, 4-bromo-1,2-phenylenediamine, 4-bromo-2-aminoaniline, 1,2-benzenediamine, 4-bromo, 2-amino-4-bromophenylamine, 4-bromophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 323593
IUPAC navn 4-brombenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC=C(Br)C=C1N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 64°C to 66°C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 187.04
Procent renhed 97%