Få mere at vide
4-brom-N-methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490788
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490788 1 g 1g
15400798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54506.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-03-6 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 699-03-6
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.079
MDL nummer MFCD04507522
InChI nøgle URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-bromobenzylamine, 1-4-bromophenyl-n-methylmethanamine, 4-bromo-n-methylbenzylamine, 4-bromobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-bromo-n-methyl, 4-bromophenyl methyl methyl amine, 4-bromo methylbenzylamine, 1-4-bromophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-20a2f7, 4-bromo-benzyl-methyl-amine
PubChem CID 485400
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-N-methylbenzylamine
Tæthed 1.461
Kogepunkt 231°C to 232°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.565
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 200.08
Procent renhed 97%