Få mere at vide
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455698 1 g 1g
15465698 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15455698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59397.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
4-brom-5-fluor-2-methoxyanilin anvendes som laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-5-fluor-2-methoxyanilin anvendes som laboratoriereagens.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med stærkt oxiderende midler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 330794-03-1
Molekylær formel C7H7BrFNO
Molekylvægt (g/mol) 220.04
MDL nummer MFCD21603958
InChI nøgle WOFOKKKWMDHLEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-5-fluoro-2-methoxy
PubChem CID 22347298
IUPAC navn 4-brom-5-fluor-2-methoxyanilin
SMIL COC1=CC(Br)=C(F)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Mængde 1 g
FN nummer 2811
Formel vægt 220.04
Procent renhed 96%