Få mere at vide
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 98%
Artikelnummer. p-7029596
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11436140
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27076.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 162258-89-1 | C16H17Br | 289.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162258-89-1
Molekylær formel C16H17Br
Molekylvægt (g/mol) 289.22
MDL nummer MFCD01321141
InChI nøgle QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
PubChem CID 9971389
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Kogepunkt 152°C (2 mmHg)
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-brom-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl
Formel vægt 289.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Bromo-4-tert-butylbiphenyl