Få mere at vide
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11446140
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446140 10 g 10g
11436140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27076.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 162258-89-1 | C16H17Br | 289,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162258-89-1
Molekylær formel C16H17Br
Molekylvægt (g/mol) 289.22
MDL nummer MFCD01321141
InChI nøgle QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
PubChem CID 9971389
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Smeltepunkt 140 °C til 143 °C
Kogepunkt 152 °C (2 mmHg)
Mængde 10 g
IUPAC navn 1-brom-4-(4-tert-butylphenyl)benzen
Formel vægt 289.21
Procent renhed 98%