Få mere at vide
4-Bromo-4'-iodobiphenyl, 98%
Artikelnummer. 15461519
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461519 25 g 25g
15471519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64355.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105946-82-5 | C12H8BrI | 359,004 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105946-82-5
Molekylær formel C12H8BrI
Molekylvægt (g/mol) 359.004
MDL nummer MFCD17676204
InChI nøgle GWOAJJWBCSUGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-iodobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-4'-iodo, 1-bromo-4-4-iodophenyl benzene, 4'-bromo-4-iodobiphenyl, 4-iodo-4'-bromobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-biphenyl, 4-bromo-4/'-iodobiphenyl, ksc164g2f
PubChem CID 10904452
IUPAC navn 1-brom-4-(4-iodphenyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Smeltepunkt 175°C to 179°C (literature)
Mængde 25 g
FN nummer UN3152
Beilstein 2518914
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 359
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof