Få mere at vide
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11439762
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439762 5 g 5g
11449762 25 g 25g
11459762 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439762 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10819.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 29558-77-8 | C12H9BrO | 249,107 g/mol
Et biphenyl-udgangsmateriale. 4-brom-(1,1-biphenyl)-4-ol er et nyttigt mellemprodukt. Vinylering af 4-brom-4-hydroxybiphenyl og ethylacrylat under anvendelse af Pd (OAc) 2/PPh 3 katalysator blev undersøgt. Ethyl-4-(4-hydroxyphenyl)-cinnamat blev dannet som vinyleringsproduktet, mens 4-hydroxybiphenyl og ethyl-cinnamat blev dannet som biprodukter. Fremstilling af 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl Dette blev fremstillet ud fra 4-brom-4'-benzensulfonyloxybiphenyl ved først at hydrolysere det til 4-brom-4-hydroxybiphenyl under anvendelse af natriumhydroxid opløst i en blanding af vand og dioxan. Synteserne af Nanocomposite dendrimerer baseret på cykliske fosfazenkerner: Amorfe materialer blev opnået ved at følge en modificeret litteraturprocedure ved at omsætte phosphonitrilchloridtrimer med henholdsvis 4-bromphenol eller 4-brom-4-hydroxybiphenyl i nærvær af K2CO3 i tetrahydrofuran (THF).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et biphenyl-udgangsmateriale. 4′ -Brom-(1,1′ -biphenyl)-4-ol er et nyttigt mellemprodukt. Vinylering af 4-brom-4′ -hydroxybiphenyl og ethylacrylat under anvendelse af Pd(OAc)2/PPh3-katalysator blev undersøgt. Ethyl 4-(4′ -hydroxyphenyl)-cinnamat blev dannet som vinyleringsproduktet, mens 4-hydroxybiphenyl og ethyl-cinnamat blev dannet som biprodukter. Fremstilling af 4-cyano-4′ -hydroxybiphenyl Dette blev fremstillet ud fra 4-brom-4′ -benzensulfonyloxybiphenyl ved først at hydrolysere det til 4-brom-4-hydroxybiphenyl under anvendelse af natriumhydroxid opløst i en blanding af vand og dioxan. Synteserne af Nanocomposite dendrimerer baseret på cykliske fosfazenkerner: Amorfe materialer blev opnået ved at følge en modificeret litteraturprocedure ved at reagere phosphonitrilchloridtrimer med 4-bromphenol eller 4-brom-4′ -hydroxybiphenyl, henholdsvis i nærvær af K2CO3 i tetrahydrofuran (THF).
Opløselighed Opløseligt i vand (
delvis) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29558-77-8
Molekylær formel C12H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 249.107
MDL nummer MFCD00059076
InChI nøgle ARUBXNBYMCVENE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-hydroxybiphenyl, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-ol, 4-4-bromophenyl phenol, 4'-bromobiphenyl-4-ol, 4-hydroxy-4'-bromobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, 4'-bromo, 4-bromo-4-hydroxybiphenyl, pubchem23025
PubChem CID 95093
IUPAC navn 4-(4-bromphenyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Smeltepunkt 163°C to 168°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),and methanol.
Formel vægt 249.11
Procent renhed 98%