Få mere at vide
4'-Bromo-4-chlorobutyrophenon, 98%
Artikelnummer. 11491157
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491157 25 g 25g
11401167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24146.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 4559-96-0 | C10H10BrClO | 261,54 g/mol
4'-Brom-4-chlorbutyrophenon anvendes som et lægemiddel& syntetiserer materiale mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′Brom-4-chlorbutyrophenon anvendes som et lægemiddel& syntetiserer materiale mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand
.Bemærkninger
Opbevaringstemperatur er 2 - 4 Cand °Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4559-96-0
Molekylær formel C10H10BrClO
Molekylvægt (g/mol) 261.54
MDL nummer MFCD00001006
InChI nøgle WJKPUMBLABGUCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl-4-chlorobutan-1-one, 4'-bromo-4-chlorobutyrophenone, 1-4-bromophenyl-4-chloro-1-butanone, 1-butanone, 1-4-bromophenyl-4-chloro, acmc-20amn1, 4-chloro-p-bromobutyrophenone, 4-chloro-4'-bromobutyrophenone, 4-bromo-4-chlorobutyrophenone, 4/'-bromo-4-chlorobutyrophenone, 4'-bromo-gamma-chlorobutyrophenone
PubChem CID 78317
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)-4-chlorbutan-1-on
SMIL ClCCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone
Smeltepunkt 35 °C til 38 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 261.55
Procent renhed 98%