missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11448307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448307 1 g 1g
11458307 5 g 5g
11468307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11448307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18380.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 393-36-2
Molekylær formel C7H5BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 240.02
MDL nummer MFCD00007827
InChI nøgle YGNISOAUPSJDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl-phenylamine, 3-trifluoromethyl-4-bromoaniline, 4-amino-1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, benzenamine, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 5-amino-2-bromo benzotrifluoride, buttpark 37\11-68
PubChem CID 67852
IUPAC navn 4-bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
SMIL NC1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Kogepunkt 81°C to 84°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 641589
Formel vægt 240.03
Procent renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.