Få mere at vide
4-Brom-3-nitrotoluen, 98+%
Artikelnummer. 11459572
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459572 25 g 25g
11469572 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459572 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10718.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5326-34-1 | C7H6BrNO2 | 216,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5326-34-1
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD00024180
InChI nøgle UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-5-methylnitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-methyl-2-nitro, bromonitrotoluene-4, 1-bromo-4-methyl-2-nitro-benzene, 3-nitro-4-bromotoluene, pubchem9585, acmc-209l5d, ksc490m7t, tpc-i121
PubChem CID 79224
IUPAC navn 1-brom-4-methyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-nitrotoluene
Smeltepunkt 29°C to 32°C
Tæthed 1.578
Kogepunkt 96°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1945925
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 216.04
Procent renhed ≥98%