Få mere at vide
4-bromo-3-nitroanisol, 96%
Artikelnummer. 11327066
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327066 25 g 25g
11317066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06944.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5344-78-5 | C7H6BrNO3 | 232,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5344-78-5
Molekylær formel C7H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 232.03
MDL nummer MFCD00051511
InChI nøgle KCOBIBRGPCFIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-nitroanisole, 4-bromo-3-nitroanisol, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-bromoanisole, 4-methoxy-2-nitrobromobenzene, 4-bromo-3-nitrothioanisole, 4-bromo-3-nitrophenyl methyl ether, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro-benzene, timtec-bb sbb009974, pubchem2655
PubChem CID 79288
IUPAC navn 1-brom-4-methoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-nitroanisole
Smeltepunkt 29 °C til 32 °C
Kogepunkt 153 °C til 154 °C (13 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 2446617
Formel vægt 232.03
Procent renhed 96%