Få mere at vide
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone, 99%
Artikelnummer. 11425937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425937 5 g 5g
11435937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24469.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18640-58-9 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18640-58-9
Molekylær formel C8H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 244.04
MDL nummer MFCD00016985
InChI nøgle YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-nitroacetophenone, 4-bromo-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl, acmc-209eny, 3-nitro-4-bromoacetophenone, 4-bromo-3-nitro acetophenone, 3'-nitro-4'-bromoacetophenone
PubChem CID 87737
IUPAC navn 1-(4-brom-3-nitrophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Smeltepunkt 117°C to 120°C
Mængde 5 g
Beilstein 2050098
Formel vægt 244.05
Procent renhed 99%