missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-Bromo-3'-nitroacetophenone 99+%, ACROS Organics™

Artikelnummer. 10705981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10705981 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10705981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 136770050
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Navn note 99+%
CAS 18640-58-9
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118.0°C to 120.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H6BrNO3
Lineær formel Br(NO2)C6H3COCH3
MDL nummer MFCD00016985
Mængde 5 g
Synonym 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-nitroacetophenone, 4-bromo-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl, acmc-209eny, 3-nitro-4-bromoacetophenone, 4-bromo-3-nitro acetophenone, 3'-nitro-4'-bromoacetophenone
InChI nøgle YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 1-(4-bromo-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 244.04
PubChem CID 87737
Formel vægt 244.04
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Amorphous Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.