Få mere at vide
4-brom-3-methylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309419
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309419 1 g 1g
11447056 5 g 5g
11457056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25377.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 41963-20-6 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-brom-3-methylbenzencarbonitril er en nitrilforbindelse til proteomikforskning& et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-3-methylbenzencarbonitril er en nitrilforbindelse til proteomikforskning& et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i køleskab ved (2-4 °C). Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41963-20-6
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.047
MDL nummer MFCD00031538
InChI nøgle SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-3-methyl-benzonitrile, 4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-methylbenzonitrile, 2-bromo-5-cyanotoluene, pubchem3808, 4-bromo-m-tolunitrile, acmc-209jmj, ksc497m9n, 4-bromo-3-methyl benzonitrile
PubChem CID 2737494
IUPAC navn 4-brom-3-methylbenzonitril
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C#N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Kogepunkt 129°C to 130°C (5 mmHg)
Flammepunkt 96°C (205°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2354972
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 196.05
Procent renhed 98%