Få mere at vide
4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11412487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412487 5 g 5g
11402487 1 g 1g
11422487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14302.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7697-28-1 | C8H6BrO2 | 214.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-28-1
Molekylær formel C8H6BrO2
Molekylvægt (g/mol) 214.04
MDL nummer MFCD00039526
InChI nøgle KWVXDZLVCISXIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-bromo-m-toluic acid, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid, 4-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl, pubchem3807, 4bromo-3-methylbenzoic acid, 4-bromo-5-methylbenzoic acid, ksc379g0b
PubChem CID 82131
IUPAC navn 4-brom-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=CC=C1Br)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 215°C to 218°C
Mængde 5 g
Beilstein 2356649
Formel vægt 215.05
Procent renhed 98%