Få mere at vide
4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 10813011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10813011 5 g Glass bottle 5g
10608360 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10813011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434780050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7697-28-1 | C8H6BrO2 | 214.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-28-1
Molekylær formel C8H6BrO2
Molekylvægt (g/mol) 214.04
MDL nummer MFCD00039526
InChI nøgle KWVXDZLVCISXIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-bromo-m-toluic acid, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid, 4-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl, pubchem3807, 4bromo-3-methylbenzoic acid, 4-bromo-5-methylbenzoic acid, ksc379g0b
PubChem CID 82131
IUPAC navn 4-bromo-3-methylbenzoic acid
SMIL CC1=CC(=CC=C1Br)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylbenzoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 215.5°C to 216.4°C
Farve Tan to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3-methylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.