Få mere at vide
4-Bromo-3-methylbenzamide, 99%
Artikelnummer. 11342917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342917 25 g 25g
11322917 1 g 1g
11332917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16176.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170229-98-8 | C8H8BrNO | 214.062 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170229-98-8
Molekylær formel C8H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 214.062
MDL nummer MFCD00672914
InChI nøgle ZPFPOZMNEKPBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide,4-bromo-3-methyl, pubchem3804, 4-bromo-3-methyl-benzamide, acmc-1c5o5, 4-bromanyl-3-methyl-benzamide
PubChem CID 7020869
IUPAC navn 4-brom-3-methylbenzamid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylbenzamide
Smeltepunkt 177°C to 182°C
Mængde 25 g
Beilstein 868074
Formel vægt 214.06
Procent renhed 99%