Få mere at vide
4-Bromo-3-methylanisol, 97 %
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-methylanisole |
| Tæthed | 1.45 |
| Kogepunkt | 111 °C til 112 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.561 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1933865 |
| Formel vægt | 201.06 |
| Procent renhed | 97% |