Få mere at vide
4-brom-3-methylanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435073
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435073 10 g 10g
11445073 50 g 50g
11459423 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12318.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27060-75-9 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27060-75-9
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.063
MDL nummer MFCD00060687
InChI nøgle BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
PubChem CID 117915
IUPAC navn 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylanisole
Tæthed 1.45
Kogepunkt 111°C to 112°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 10 g
Beilstein 1933865
Formel vægt 201.06
Procent renhed 97%