Få mere at vide
4-Bromo-3-methylaniline, 97%
Artikelnummer. p-7022575
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478396
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15417.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6933-10-4 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6933-10-4
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD00007828
InChI nøgle MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
PubChem CID 23359
IUPAC navn 4-bromo-3-methylaniline
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylaniline
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Kogepunkt 239°C to 241°C
Lugt Characteristic
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2689600
Formel vægt 186.06
Procent renhed 97%