Få mere at vide
4-brom-3-methylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15229666 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15229666 250 g 250g
10032170 10 g 10g
10696752 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15229666 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167502500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6933-10-4
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD00007828
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylaniline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79,0 °C til 83,0 °C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 240,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel BrC6H3(CH3)NH2
Mængde 250 g
Beilstein 12, 873
Synonym methyl 2-aminoisonicotinate, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl pyridin-2-amine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, methyl-2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methylester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl-2-aminoisonicotinat
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
IUPAC navn methyl-2-aminopyridin-4-carboxylat
PubChem CID 236984
Formel vægt 186.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3-methylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.