Få mere at vide
4-Bromo-3-methylaniline, 97%
Artikelnummer. 11478396
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478396 10 g 10g
11488396 50 g 50g
11498396 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15417.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6933-10-4 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6933-10-4
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD00007828
InChI nøgle MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
PubChem CID 23359
IUPAC navn 4-bromo-3-methylaniline
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylaniline
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Kogepunkt 239°C to 241°C
Lugt Characteristic
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2689600
Formel vægt 186.06
Procent renhed 97%