Få mere at vide
4-Brom-3-methoxyanilin, 97+%
Artikelnummer. 11417226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417226 5 g 5g
11319419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25541.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 19056-40-7 | C7H8BrNO | 202,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19056-40-7
Molekylær formel C7H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 202.05
MDL nummer MFCD05664063
InChI nøgle RUTNWXBHRAIQSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromoanisole, 4-bromo-m-anisidine, 4-bromo-3-methoxy-phenylamine, 4-bromo-3-methoxy-aniline, 3-methoxy-4-bromoaniline, 4-bromo-3-methoxy aniline, 4-bromo-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 4-bromo-3-methoxy, 4-bromo-3-methoxybenzenamine, pubchem3794
PubChem CID 7018254
IUPAC navn 4-brom-3-methoxyanilin
SMIL COC1=C(Br)C=CC(N)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methoxyaniline
Smeltepunkt 96 °C til 100 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2690835
Formel vægt 202.05
Procent renhed ≥97%