Få mere at vide
4-Bromo-3-methoxyanilin, 97%
Artikelnummer. 10764185 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764185 1 g Glasflaske 1g
10346934 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764185 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399810010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 19056-40-7 | C7H8BrNO | 202,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19056-40-7
Molekylær formel C7H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 202.05
MDL nummer MFCD05664063
InChI nøgle RUTNWXBHRAIQSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromoanisole, 4-bromo-m-anisidine, 4-bromo-3-methoxy-phenylamine, 4-bromo-3-methoxy-aniline, 3-methoxy-4-bromoaniline, 4-bromo-3-methoxy aniline, 4-bromo-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 4-bromo-3-methoxy, 4-bromo-3-methoxybenzenamine, pubchem3794
PubChem CID 7018254
IUPAC navn 4-brom-3-methoxyanilin
SMIL COC1=C(Br)C=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methoxyaniline
Smeltepunkt 96,0 °C til 100,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2C6H3(Br)OCH3
Mængde 1 g
Formel vægt 202.05
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3-methoxyaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.