Få mere at vide
4-Bromo-3-fluorotoluene, 98%
Artikelnummer. 11409436
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409436 10 g 10g
11329419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19142.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-74-4 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-74-4
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00040940
InChI nøgle SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorotoluene, 3-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-4-bromo-toluene, 4-bromo-3-fluoro-1-methylbenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-benzene, 3-fluoro-4-bromo-toluone, 1-brom-2-fluor-4-methylbenzol, zlchem 562
PubChem CID 573280
IUPAC navn 1-brom-2-fluor-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluorotoluene
Tæthed 1.494
Kogepunkt 187°C to 188°C
Flammepunkt 74°C (165°F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 10 g
Beilstein 2500154
Formel vægt 189.03
Procent renhed 98%