Få mere at vide
4-brom-3-fluortoluen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10167803 25 g Glass Bottle 25g
10073720 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10167803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311090250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 452-74-4
MDL nummer MFCD00040940
InChI nøgle SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorotoluene, 3-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-4-bromo-toluene, 4-bromo-3-fluoro-1-methylbenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-benzene, 3-fluoro-4-bromo-toluone, 1-brom-2-fluor-4-methylbenzol, zlchem 562
PubChem CID 573280
IUPAC navn 1-bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluorotoluene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.4900g/mL
Kogepunkt 95.0°C (50.0 mmHg)
Flammepunkt 34°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H6BrF
Lineær formel CH3C6H3(Br)F
Brydningsindeks 1.5290 to 1.5310
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 189.027
Formel vægt 191.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid