Få mere at vide
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028258
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11407156
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25475.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153556-42-4
Molekylær formel C7H4BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 219.009
MDL nummer MFCD00672932
InChI nøgle RMYOGXPGIDWJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-fluoro, 3-fluoro-4-bromo benzoic acid, 4-bromo-3-fluoro-benzoic acid, pubchem1316, intermediates-zcf02169, acmc-1c1h6, ksc497g7p, 4-bromo-3-fluoro benzoic acid
PubChem CID 2773341
IUPAC navn 4-bromo-3-fluorobenzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 210°C to 213°C
Mængde 1 g
Formel vægt 219.01
Procent renhed ≥98%