Få mere at vide
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417156
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417156 5 g 5g
11407156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25475.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153556-42-4
Molekylær formel C7H4BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 219.009
MDL nummer MFCD00672932
InChI nøgle RMYOGXPGIDWJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-fluoro, 3-fluoro-4-bromo benzoic acid, 4-bromo-3-fluoro-benzoic acid, pubchem1316, intermediates-zcf02169, acmc-1c1h6, ksc497g7p, 4-bromo-3-fluoro benzoic acid
PubChem CID 2773341
IUPAC navn 4-brom-3-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 210°C to 213°C
Mængde 5 g
Formel vægt 219.01
Procent renhed ≥98%