Få mere at vide
4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid, 95%
Artikelnummer. 11365025
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365025 250 mg 250mg
11355025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18514.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374790-97-3 | C6H5BBrFO2 | 218.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374790-97-3
Molekylær formel C6H5BBrFO2
Molekylvægt (g/mol) 218.82
MDL nummer MFCD02093066
InChI nøgle ACLQPRPXJMWADE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-bromo-3-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 4-bromo-3-fluorophenyl, boronic acid, b-4-bromo-3-fluorophenyl, pubchem7779, 4-bromo-3-fluoro-phenyl boronic acid, acmc-209it9, 4-bromo-3-fluorobenzeneboronicacid
PubChem CID 2773335
IUPAC navn (4-brom-3-fluorphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(Br)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.82
Procent renhed 95%