Få mere at vide
4-brom-3-fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474238
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474238 1 g 1g
15494238 250 mg 250mg
15484238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57833.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133059-43-5 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133059-43-5
Molekylær formel C7H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 203.01
MDL nummer MFCD03095000
InChI nøgle SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-bromobenzaldehyde, 3-fluoro-4-bromo benzaldehyde, 4-bromo-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-3-fluoro, 4-bromo-3-fluoro benzaldehyde, pubchem4033, acmc-209bqp, intermediates-zcf02027, ksc174m4l, 3-fluoro-4-bromo-benzaldehyde
PubChem CID 2783411
IUPAC navn 4-brom-3-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 54°C to 60°C
Mængde 1 g
Beilstein 9321564
Formel vægt 203.01
Procent renhed 97%