Få mere at vide
4-brom-3-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Brom-3-fluoranilin er et mellemprodukt, der anvendes til den syntetiske fremstilling af Tradizolid og forskellige lægemidler, såsom syntesen af flere laterale difluorsubstituerede 4,4-dialkyl- og 4,4-alkoxyalkylterphenyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
fluoranilin er et mellemprodukt, der anvendes til den syntetiske fremstilling af Tradizolid og forskellige lægemidler, såsom syntese af flere laterale difluorsubstituerede 4,4″ -dialkyl- og 4,4″ -alkoxyalkylterp
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-fluoroaniline |
| CAS | 656-65-5 |
| Smeltepunkt | 65 °C til 70 °C |
| Flammepunkt | 104 °C (219 °F) |
| Molekylær formel | C6H5BrFN |
| MDL nummer | MFCD00672933 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3236457 |
| Synonym | 4-bromo-3-fluorophenylamine, 3-fluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-fluoro aniline, benzenamine, 4-bromo-3-fluoro, 4-brom-3-fluoranilin, zlchem 544, pubchem1526, acmc-1badx, 4-bromo-3-fluro-aniline, 4-bromo-3-fluoro-aniline |
| Vis mere |