Få mere at vide
4-Bromo-3-fluoroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10224884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10224884 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10224884 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluoroaniline
CAS 656-65-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 68°C to 73°C
Farve Tan to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H5BrFN
Lineær formel BrC6H3(F)NH2
MDL nummer MFCD00672933
Mængde 5 g
Synonym 4-bromo-3-fluorophenylamine, 3-fluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-fluoro aniline, benzenamine, 4-bromo-3-fluoro, 4-brom-3-fluoranilin, zlchem 544, pubchem1526, acmc-1badx, 4-bromo-3-fluro-aniline, 4-bromo-3-fluoro-aniline
InChI nøgle YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)F)Br
IUPAC navn 4-bromo-3-fluoroaniline
Molekylvægt (g/mol) 190.015
PubChem CID 821848
Formel vægt 190.01
Procent renhed ≥97.5% (GC)
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3-fluoroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.