Få mere at vide
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluorid, 98%
Artikelnummer. 15498568
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498568 5 g 5g
15408578 25 g 25g
15418578 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61978.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 402-04-0 | C7H3BrClF3 | 259,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-04-0
Molekylær formel C7H3BrClF3
Molekylvægt (g/mol) 259.45
MDL nummer MFCD00673985
InChI nøgle RVTIHGGJJMXISV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chlorobenzotrifluoride, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-bromobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-2-chloro-bromo benzene, pubchem13478, ksc494s1t, 2-chloro-4-trifluoromethylbromobenzene, 4-cf3-2-chloro-bromo benzene
PubChem CID 14273266
IUPAC navn 1-brom-2-chlor-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Mængde 5 g
Formel vægt 259.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske