Få mere at vide
4-Brom-3-chlorobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11392269
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392269 5 g 5g
11302279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27252.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 25118-59-6 | C7H4BrClO2 | 235,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25118-59-6
Molekylær formel C7H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 235.46
MDL nummer MFCD08276864
InChI nøgle PSKJIHDVFDVNBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3-chloro, acmc-1cbza, intermediates-zcf02677, ksc201k8d, 3-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-4-bromor-benzoic acid, benzoicacid, 4-bromo-3-chloro, 4-bromanyl-3-chloranyl-benzoic acid, 4-bromo-3-chlorobenzoic acid
PubChem CID 12594302
IUPAC navn 4-brom-3-chlorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Cl)=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 220°C to 225°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Formel vægt 235.47
Procent renhed 97%