Få mere at vide
4-brom-3-chloranilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302086
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302086 10 g 10g
11312086 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03268.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21402-26-6 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21402-26-6
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.467
MDL nummer MFCD00041311
InChI nøgle QLYHPNUFNZJXOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromoaniline, unii-2gtm4sw4oh, 2gtm4sw4oh, 4-bromo-3-chloro-aniline, 4-bromo-3-chlorophenyl amine, pubchem3579, zlchem 1051, 4-bromo-3-chloro aniline, 4-bromo-3-chlorophenylamine
PubChem CID 88888
IUPAC navn 4-brom-3-chloranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-chloroaniline
Smeltepunkt 61°C to 66°C
Lugt Characteristic
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1210160
Formel vægt 206.47
Procent renhed 96%