Få mere at vide
4-Brom-3-klor-2-fluoropyridin, 98%
Beskrivelse
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 210.43 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |