Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11419447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419447 5 g 5g
11429447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21449.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56518-42-4 | C9H8BrO4 | 260,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56518-42-4
Molekylær formel C9H8BrO4
Molekylvægt (g/mol) 260.06
MDL nummer MFCD01632140
InChI nøgle JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxy, zlchem 1334, acmc-1az7r, jnfzulsiyyvrjo-uhfffaoysa, 3,5-dimethoxy-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 2774026
IUPAC navn 4-brom-3,5-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1Br)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 254°C to 258°C
Mængde 5 g
Formel vægt 261.07
Procent renhed 98%