Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395309
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11395309
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20493.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13429-12-4
Molekylær formel C7H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 232.03
MDL nummer MFCD00017131
InChI nøgle GCNIEGHLVCGBRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-resorcylamide, benzamide, 4-bromo-3,5-dihydroxy, .alpha.-resorcylamide, 4-bromo, acmc-1bzb8, benzamide,4-bromo-3,5-dihydroxy, 4-bromanyl-3,5-bis oxidanyl benzamide, alpha-resorcylamide, 4-bromo-8ci
PubChem CID 83438
IUPAC navn 4-bromo-3,5-dihydroxybenzamide
SMIL NC(=O)C1=CC(O)=C(Br)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzamide
Mængde 50 g
Formel vægt 232.03
Procent renhed 97%