Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 84°C to 88°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 241.01 |
| Vis mere |