Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoesyre, 98 %
Artikelnummer. 15414267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414267 5 g 5g
15404267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31656.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 320-31-0 | C8H4BrF3O2 | 269,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-31-0
Molekylær formel C8H4BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.02
MDL nummer MFCD07787468
InChI nøgle JXHWAPDBDXPBEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-bromobenzoic acid, pubchem4738, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209hq4, ksc495g7n, 5-bromo-2-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 25067392
IUPAC navn 4-brom-2-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(C=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 269.02
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.