Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%
Artikelnummer. 15404267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404267 1 g 1g
15414267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31656.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 320-31-0 | C8H4BrF3O2 | 269.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-31-0
Molekylær formel C8H4BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.02
MDL nummer MFCD07787468
InChI nøgle JXHWAPDBDXPBEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-bromobenzoic acid, pubchem4738, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209hq4, ksc495g7n, 5-bromo-2-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 25067392
IUPAC navn 4-brom-2-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(C=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 269.02
Procent renhed 98%