Få mere at vide
4-brom-2-(trifluormethyl)benzensulfonamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139639
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10139639 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10139639 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00224DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
CAS 351003-62-8
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H5BrF3NO2S
Mængde 5 g
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzene sulfonamide, pubchem11731, 4-bromo-2-trifluoromethyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethylbenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-bromo-2-trifluoromethyl, benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl
InChI nøgle AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-brom-2-(trifluormethyl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 304.081
PubChem CID 2778392
Formel vægt 304.08
Procent renhed 97%