Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisol, 98%
Artikelnummer. 15485387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485387 1 g 1g
15495387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32645.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 853771-88-7 | C8H6BrF3O2 | 271,03 g/mol
4-brom-2-(trifluormethoxy)anisol anvendt i biologisk evaluering af nogle analoger af antitumormidlerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-2-(trifluormethoxy)anisol anvendt i biologisk evaluering af nogle analoger af antitumormidlerne.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 853771-88-7
Molekylær formel C8H6BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 271.03
MDL nummer MFCD09907950
InChI nøgle QVGIROOBNUFIKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy anisole, 4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy
PubChem CID 45790939
IUPAC navn 4-brom-1-methoxy-2-(trifluormethoxy)benzen
SMIL COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 271.04
Procent renhed 98%