Få mere at vide
4-brom-2-(trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337454
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337454 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10337454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00627EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 175278-09-8
CAS min % 97.0
Tæthed 1.6910g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H5BrF3NO
MDL nummer MFCD00179338
Mængde 10 g
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy aniline, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromo trifluoromethoxy benzene, benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 1-amino-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, buttpark 50\01-74, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2930, acmc-1c9j8, ksc184e5f
InChI nøgle QVILSWLYJYMGRN-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
IUPAC navn 4-brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Molekylvægt (g/mol) 256.02
PubChem CID 737382
Formel vægt 256.02
Procent renhed 97%