Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479916
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479916 10 g 10g
11469916 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20885.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-09-8
Molekylær formel C7H5BrF3NO
Molekylvægt (g/mol) 256.02
MDL nummer MFCD00179338
InChI nøgle QVILSWLYJYMGRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy aniline, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromo trifluoromethoxy benzene, benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 1-amino-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, buttpark 50\01-74, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2930, acmc-1c9j8, ksc184e5f
PubChem CID 737382
IUPAC navn 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
SMIL NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Tæthed 1.691
Kogepunkt 98°C to 100°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.513
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 256.02
Procent renhed 97%