Få mere at vide
4-bromo-2-nitrotoluen, 99%
Artikelnummer. 11489793
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489793 5 g 5g
11499793 25 g 25g
11409803 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489793 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12951.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 60956-26-5 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60956-26-5
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD00041243
InChI nøgle KZNXALJXBRSMFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-bromotoluene, 4-bromo-6-nitrotoluene, bromo 4--2-nitrotoluene, 5-bromo-2-methylnitrobenzene, benzene, 4-bromo-1-methyl-2-nitro, 4-bromo-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-brom-2-nitrotoluol, pubchem10403, maybridge1_002072
PubChem CID 123546
IUPAC navn 4-brom-1-methyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-nitrotoluene
Smeltepunkt 45 °C til 48 °C
Kogepunkt 130 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 2328190
Formel vægt 216.04
Procent renhed 99%