Få mere at vide
4-bromo-2-nitrobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11441830
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441830 1 g 1g
11451830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27541.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 99277-71-1 | C7H3BrNO4 | 245,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99277-71-1
Molekylær formel C7H3BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 245.01
MDL nummer MFCD01013599
InChI nøgle ZIRHHEZLJGORGU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-bromo-2-nitrobenzoic acid, 4-bromo-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-4-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-carboxynitrobenzene, benzoic acid, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzoicacid, pubchem2055, 4-bromo-2-nitrobenzoic, acmc-209sc4, bromonitrobenzoicacid 42-
PubChem CID 3774467
IUPAC navn 4-brom-2-nitrobenzoat
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 165°C to 169°C
Mængde 1 g
Formel vægt 246.02
Procent renhed 97%