Få mere at vide
4-bromo-2-nitroanisol, 97%
Artikelnummer. 15482269
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482269 5 g 5g
15492269 25 g 25g
15402279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64877.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33696-00-3 | C7H6BrNO3 | 232,033 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33696-00-3
Molekylær formel C7H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 232.033
MDL nummer MFCD00055529
InChI nøgle ORBHQHXVVMZIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-nitroanisole, 2-methoxy-5-bromonitrobenzene, 4-brom-2-nitroanisole, 4-bromo-2-nitro anisole, 5-bromo-2-methoxynitrobenzene, 3-nitro-4-methoxy bromobenzene, 1-methoxy-2-nitro-4-bromobenzene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-nitro, pubchem5341, 4-brom-2-nitroanisol
PubChem CID 118533
IUPAC navn 4-brom-1-methoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-nitroanisole
Smeltepunkt 85°C to 100°C
Mængde 5 g
Beilstein 2259903
Formel vægt 232.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof