Få mere at vide
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 285.02 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |